Squalen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
B20944.22 B20944.36
B20944.22EA 54.3 EUR
B20944.22 B20944.36
Squalen ≥98%
Squalen
Purity: 98% CAS No.: 111-02-4 Molecular Formula: C30H50 Formula Weight: 410.73 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 218°(424°F) Refractive Index: 1.4955 Melting Point: -75° Boiling Point: 285°/25mm Merck Reference: 14,8768 MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Formel: C₃₀H₅₀
Molecular Weight: 410,73 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,855
Flammpunkt: 218 °C (424 °F)
MDL: MFCD00008912
CAS-Nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 14,8768