2-(Trimethylsilyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20970.14
B20970.22
B20970.14EA
255
EUR
B20970.14
B20970.22
2-(Trimethylsilyl)ethanol ≥98%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-68-9
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CH2OH
Formula Weight: 118.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 71-72°/10mm
Beilstein Reference: 1732034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002825
Formel:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Siedepunkt: 71…72 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 0,825 Flammpunkt: 50 °C (122 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002825 CAS-Nummer: 2916-68-9 EINECS: 220-844-5 UN: 1987 ADR: 3,III |