1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B20984.06 B20984.14
B20984.06EA 41.8 EUR
B20984.06 B20984.14
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan ≥97% stabilisiert
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 2043-57-4 Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I Formula Weight: 474.00 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3600 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1887105 MDL No.: MFCD00039410
Formel: C₈H₄F₁₃I
Siedepunkt: 178…180 °C
Schmelzpunkt: ∼ 20 °C
Dichte: 1,940
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039410
CAS-Nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1