5-Chlor-2-methylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21036.03
B21036.06
B21036.03EA
36
EUR
B21036.03
B21036.06
5-Chlor-2-methylindol ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 1075-35-0
Molecular Formula: C9H8ClN
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD00005619
Formel:
C₉H₈ClN Molecular Weight: 165.62 g/mol Siedepunkt: 130…140 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005619 CAS-Nummer: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |