L(+)-Ribose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
B21117.03
B21117.14
B21117.03EA
87.8
EUR
B21117.03
B21117.14
L(+)-Ribose ≥99%
L(+)-Ribose
Purity: 99%
CAS No.: 24259-59-4
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD00167010
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167010 CAS-Nummer: 24259-59-4 EINECS: 246-110-4 |