Dimethylgelb Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sudangelb, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzol, 4-(Dimethylamino)azobenzol, Buttergelb
B21145.14 B21145.22 B21145.36
B21145.14EA 23.6 EUR
B21145.14 B21145.22 B21145.36
Dimethylgelb Indikator
Dimethylgelb
CAS No.: 60-11-7 Molecular Formula: C14H15N3 Formula Weight: 225.30 Odour: Odourless Melting Point: 110-112° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol. Beilstein Reference: 746016 Merck Reference: 14,3229 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008308
Formel: C₁₄H₁₅N₃
Molecular Weight: 225.29 g/mol
Siedepunkt: 371
Schmelzpunkt: 110…112 °C (Zers.)
Dichte: 1.2233 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008308
CAS-Nummer: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,3229