3-Formylbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxybenzaldehyd, Isophthalaldehydsäure
B21277.03 B21277.06 B21277.14
B21277.03EA 54.1 EUR
B21277.03 B21277.06 B21277.14
3-Formylbenzoesäure ≥97%
3-Formylbenzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 619-21-6 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2206413
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039575
CAS-Nummer: 619-21-6
EINECS: 210-585-6