N-(Hydroxymethyl)phthalimid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21292.14 B21292.22 B21292.36
B21292.14EA 32.2 EUR
B21292.14 B21292.22 B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimid ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Purity: 97% CAS No.: 118-29-6 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 140-147° Beilstein Reference: 140946
Formel: C₉H₇NO₃
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005899
CAS-Nummer: 118-29-6
EINECS: 204-241-4