4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B21350.03 B21350.06
B21350.03EA 28.7 EUR
B21350.03 B21350.06
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol ≥99%
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluol
Purity: 99% CAS No.: 17823-46-0 Molecular Formula: C7BrF7 Formula Weight: 296.98 Boiling Point: 152-153° MDL No.: MFCD00075240
Formel: C₇BrF₇
Molecular Weight: 296,97 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Dichte: 1,929
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075240
CAS-Nummer: 17823-46-0