2-Thiophenethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-2-ethanol
B21562.06
B21562.14
B21562.22
B21562.06EA
38.4
EUR
B21562.06
B21562.14
B21562.22
2-Thiophenethanol ≥98%
2-Thiophenethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5402-55-1
Molecular Formula: C6H8OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 107-108°/12mm
Beilstein Reference: 106985
MDL No.: MFCD00005462
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C (12 mmHg) Dichte: 1,150 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005462 CAS-Nummer: 5402-55-1 EINECS: 226-452-0 |