Dimethylsulfon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
B21747.0B B21747.30
B21747.0BEA 144 EUR
B21747.0B B21747.30
Dimethylsulfon ≥99%
Dimethylsulfon
Purity: 99% CAS No.: 67-71-0 Molecular Formula: C2H6O2S Formula Weight: 94.13 Flash Point: 143°(289°F) Odour: Odourless Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1737717 Merck Reference: 14,3258 MDL No.: MFCD00007566
Formel: C₂H₆O₂S
Molecular Weight: 94.13 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Dichte: 1.45
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007566
CAS-Nummer: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284