1,3-Diacetylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Benzene-1,3-bis(acetyl)
B21880.03 B21880.06
B21880.03EA 24.7 EUR
B21880.03 B21880.06
1,3-Diacetylbenzol ≥97%
1,3-Diacetylbenzol
Purity: 97% CAS No.: 6781-42-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 150-155°/15mm Beilstein Reference: 2042511 MDL No.: MFCD00008740
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 150…155 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008740
CAS-Nummer: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9