3-Fluorbrenzcatechin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22145.03 B22145.06
B22145.03EA 44.9 EUR
B22145.03 B22145.06
3-Fluorbrenzcatechin ≥99%
3-Fluorbrenzcatechin
Purity: 99% CAS No.: 363-52-0 Molecular Formula: C6H5FO2 Formula Weight: 128.10 Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 2436074 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042582
Formel: C₆H₅FO₂
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0
ADR: 8,III