4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22175.09 B22175.88
B22175.09EA 67 EUR
B22175.09 B22175.88
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin 99%
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 461-98-3 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 184-186° Merck Reference: 14,5326 MDL No.: MFCD00006106
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Siedepunkt: 250…254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006106
CAS-Nummer: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 14,5326