4-Propoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydrochinonmonopropylether
B22266.14 B22266.22
B22266.14EA 170 EUR
B22266.14 B22266.22
4-Propoxyphenol ≥98%
4-Propoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 18979-50-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-58° MDL No.: MFCD00002335
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002335
CAS-Nummer: 18979-50-5