2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, 2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid, INT, Iodnitrotetrazoliumchlorid, 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid
B22301.03 B22301.06
B22301.03EA 55.4 EUR
B22301.03 B22301.06
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid 95%
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Purity: 95% CAS No.: 146-68-9 Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O Formula Weight: 505.70(anhy) Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 4093224
Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Molecular Weight: 505,7 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 231 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011961
CAS-Nummer: 146-68-9
EINECS: 205-676-2