Furfurylmercaptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanthiol
B22380.14
B22380.22
B22380.14EA
46.4
EUR
B22380.14
B22380.22
Furfurylmercaptan ≥98%
Furfurylmercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Formel:
C₅H₆OS Molecular Weight: 114,17 g/mol Siedepunkt: 155 °C Dichte: 1,132 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003254 CAS-Nummer: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 ADR: 3,III |