ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-2',4'-difluoracetophenon, α-Chlor-2,4-difluoracetophenon
B22487.06 B22487.14
B22487.06EA 55 EUR
B22487.06 B22487.14
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon ≥98%
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 51336-94-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013252
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molecular Weight: 190,58 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013252
CAS-Nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II