2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22705.14
B22705.03
B22705.06
B22705.14EA
308
EUR
B22705.14
B22705.03
B22705.06
2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1445-39-2
Molecular Formula: C4H4IN3
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 217-220°
MDL No.: MFCD01075666
Formel:
C₄H₄IN₃ Schmelzpunkt: 217…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075666 CAS-Nummer: 1445-39-2 |