trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat
B22928.14
B22928.22
B22928.14EA
56.8
EUR
B22928.14
B22928.22
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 98%
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Purity: 98%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2226756
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Molecular Weight: 364.35 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066429 CAS-Nummer: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |