4-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B22951.03
B22951.06
B22951.03EA
60.9
EUR
B22951.03
B22951.06
4-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-24-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4147
Boiling Point: 107-110°
Beilstein Reference: 1364589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153289
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147,1 g/mol Siedepunkt: 107…110 °C Dichte: 1,270 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153289 CAS-Nummer: 3796-24-5 ADR: 3,II |