Methyl-p-toluat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Toluylsäuremethylester, 4-Tolylsäuremethylester, 4-Toluylsäuremethylester, 4-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-4-methylbenzoat
B23111.22
B23111.36
AB132579.0100
B23111.22EA
35.6
EUR
B23111.22
B23111.36
ABCRAB132579.0100
Methyl-p-toluat ≥99%
Methyl-p-toluat
Purity: 99%
CAS No.: 99-75-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100609
MDL No.: MFCD00008441
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 Siedepunkt: 221…224 °C Schmelzpunkt: 32…35 °C Dichte: 1.060 Flammpunkt: 89 °C (192 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008441 CAS-Nummer: 99-75-2 EINECS: 202-784-1 |