2-(Aminomethyl)pyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Pyridyl)methylamin, 2-Picolamin, 2-Picolylamin, 2-Pyridylmethylamin
B23208.06 B23208.14 B23208.22
B23208.06EA 27.4 EUR
B23208.06 B23208.14 B23208.22
2-(Aminomethyl)pyridin ≥99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 3731-51-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5450 Odour: Amine-like pH: 11-12 Melting Point: -20° Boiling Point: 202-204° Beilstein Reference: 108054 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006360
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 202…204 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,049
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006360
CAS-Nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
ADR: 8,II