N-Isopropylbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl-isopropylamin, N-Benzylisopropylamin
B23243.22 B23243.36
B23243.22EA 54.6 EUR
B23243.22 B23243.36
N-Isopropylbenzylamin 97%
N-Isopropylbenzylamin
Purity: 97% CAS No.: 102-97-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 87°(190°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 199-201° MDL No.: MFCD00008863
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 0,910
Flammpunkt: 87 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008863
CAS-Nummer: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN: 2735
ADR: 8,III