(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-3-brompropan Hydrobromid, 3-Brompropylamin Hydrobromid
B23254.14 B23254.22
B23254.14EA 47.8 EUR
B23254.14 B23254.22
(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%
3-Brompropylamine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 5003-71-4 Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr Formula Weight: 218.93 Melting Point: 172-174° Beilstein Reference: 3906418
Formel: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Molecular Weight: 218,92 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012912
CAS-Nummer: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0