2-Amino-6-methylbenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylbenzothiazol-2-ylamine
B23422.14 B23422.22
B23422.14EA 32.2 EUR
B23422.14 B23422.22
2-Amino-6-methylbenzothiazol 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2536-91-6 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00005789
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164,23 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005789
CAS-Nummer: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3