α,α,α-Trifluor-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Methylbenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)toluol
B23453.03 B23453.06
B23453.03EA 39.9 EUR
B23453.03 B23453.06
α,α,α-Trifluor-o-xylol ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-xylol
Purity: 97% CAS No.: 13630-19-8 Molecular Formula: C8H7F3 Formula Weight: 160.14 Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 125-126° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153204
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160,14 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C
Dichte: 1,174
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153204
CAS-Nummer: 13630-19-8
ADR: 3,III