3-Bromfuran ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat 0,5 %
B23543.06 B23543.03 B23543.14
B23543.06EA 144 EUR
B23543.06 B23543.03 B23543.14
3-Bromfuran ≥97% stabilisiert
3-Bromofuran
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 22037-28-1 Molecular Formula: C4H3BrO Formula Weight: 146.98 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 102-104° Beilstein Reference: 105337 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005347
Formel: C₄H₃BrO
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,635
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II