2-Methylfuran ≥98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: 150-400 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

B23692.AK B23692.AU
B23692.AKEA 42.9 EUR
B23692.AK B23692.AU
2-Methylfuran ≥98% stabilisiert
2-Methylfuran

Stabilized


Purity: 98+% CAS No.: 534-22-5 Molecular Formula: C5H6O Formula Weight: 82.10 Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -89° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 103733 UN No.: 2301 MDL No.: MFCD00003248

Formel: C₅H₆O
Molecular Weight: 82.1 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.910
Flammpunkt: –30 °C (–22 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003248
CAS-Nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR