N-Phenyl-p-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminodiphenylamin, N-(4-Aminophenyl)anilin
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
B23867.22EA
46.3
EUR
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
N-Phenyl-p-phenylendiamin 98%
N-Phenyl-p-phenylendiamin
Purity: 98%
CAS No.: 101-54-2
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 354°
Beilstein Reference: 908935
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007850
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Molecular Weight: 184.24 g/mol Siedepunkt: 354 °C Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1.09 Flammpunkt: 193 °C (379 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007850 CAS-Nummer: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 ADR: 9 III |