4-Chlor-N-methylanilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 26.3 EUR
B23962.03 B23962.06
4-Chlor-N-methylanilin 95%
4-Chlor-N-methylanilin
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 238…240 °C
Dichte: 1,169
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000614
CAS-Nummer: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III