Isovalerylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isovaleriansäurechlorid, 3-Methylbutansäurechlorid, 3-Methylbuttersäurechlorid
B24002.14 B24002.22 B24002.36
B24002.14EA 25.1 EUR
B24002.14 B24002.22 B24002.36
Isovalerylchlorid ≥98%
Isovalerylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 108-12-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2COCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 741910 Merck Reference: 14,5232 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000738
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120,58 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 0,989
Flammpunkt: 27 °C (80 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000738
CAS-Nummer: 108-12-3
EINECS: 203-552-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5232