Ethylhydrogenadipat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Monoethyladipat, Ethyladipat, 1,6-Hexandisäuremonoethylester, Adipinsäuremonoethylester, 1,6-Hexandisäureethylester, Adipinsäureethylester
B24006.06
B24006.14
B24006.06EA
27.8
EUR
B24006.06
B24006.14
Ethylhydrogenadipat ≥98%
Ethylhydrogenadipat
Purity: 98%
CAS No.: 626-86-8
Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molecular Weight: 174,2 g/mol Siedepunkt: 179…181 °C (Zers.) Schmelzpunkt: 28…29 °C Dichte: 0,980 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004419 CAS-Nummer: 626-86-8 EINECS: 210-966-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...