1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24075.06 B24075.14
B24075.06EA 52.2 EUR
B24075.06 B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Purity: 97% CAS No.: 2043-55-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I Formula Weight: 373.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Pungent Melting Point: -25° Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1870862 MDL No.: MFCD00039409
Formel: C₆H₄F₉I
Molecular Weight: 373,99 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,940
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039409
CAS-Nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6