2-Chlorethylmethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxyethylchlorid
B24081.22
B24081.14
B24081.36
B24081.22EA
88.2
EUR
B24081.22
B24081.14
B24081.36
2-Chlorethylmethylether ≥98%
2-Chlorethylmethylether
Purity: 98%
CAS No.: 627-42-9
Molecular Formula: C3H7ClO
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000972
Formel:
C₃H₇ClO Molecular Weight: 94,54 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C Schmelzpunkt: –55…55 °C Dichte: 1,04 Flammpunkt: 8 °C (46 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000972 CAS-Nummer: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN: 3271 ADR: 3,II |