1-Amino-3-methoxypropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxypropylamin
B24095.AK B24095.AU
B24095.AKEA 31.9 EUR
B24095.AK B24095.AU
1-Amino-3-methoxypropan 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 5332-73-0 Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2 Formula Weight: 89.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4175 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 878144 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014831
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0.872
Flammpunkt: 27 °C (81 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014831
CAS-Nummer: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8 II