3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24143.06 B24143.14
B24143.06EA 46.4 EUR
B24143.06 B24143.14
3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Purity: 97% CAS No.: 2740-83-2 Molecular Formula: C8H8F3N Formula Weight: 175.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 93-97°/28mm Beilstein Reference: 1102465 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008117
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 93…97 °C (28 mmHg)
Dichte: 1,222
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
ADR: 8,III