4'-Brom-4-chlorbutyrophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Brom-ω-chlorbutyrophenon, 1-(4-Bromphenyl)-4-chlor-1-butanon, 4-Brom-γ-chlorbutyrophenon
B24146.14 B24146.22
B24146.14EA 54.2 EUR
B24146.14 B24146.22
4'-Brom-4-chlorbutyrophenon ≥98%
4'-Brom-4-chlorbutyrophenon
Purity: 98% CAS No.: 4559-96-0 Molecular Formula: C10H10BrClO Formula Weight: 261.55 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00001006
Formel: C₁₀H₁₀BrClO
Molecular Weight: 261,55 g/mol
Siedepunkt: 135…139 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,4808 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001006
CAS-Nummer: 4559-96-0
EINECS: 224-930-3