6-Methyluracil ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxy-4-methylpyrimidin, 4-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidin
B24191.0E B24191.22 B24191.36
B24191.0EEA 323 EUR
B24191.0E B24191.22 B24191.36
6-Methyluracil ≥97%
6-Methyluracil
Purity: 97% CAS No.: 626-48-2 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 317-320° Beilstein Reference: 115647 Merck Reference: 14,6133 MDL No.: MFCD00006028
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 358 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 317…320 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006028
CAS-Nummer: 626-48-2
EINECS: 210-949-4
Merck Index: 14,6133