2-Chlorethylethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Ethoxyethylchlorid, 2-Chlordiethylether
B24308.14
B24308.22
B24308.14EA
63.7
EUR
B24308.14
B24308.22
2-Chlorethylethylether ≥98%
2-Chlorethylethylether
Purity: 98+%
CAS No.: 628-34-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -60°
Boiling Point: 107-108°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000974
Formel:
C₄H₉ClO Molecular Weight: 108,57 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,99 Flammpunkt: 6 °C (43 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000974 CAS-Nummer: 628-34-2 EINECS: 211-037-9 UN: 3271 ADR: 3,II |