4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
51.7
EUR
B24352.06
B24352.14
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Molecular Weight: 273,51 g/mol Siedepunkt: 84 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 63…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090993 CAS-Nummer: 216159-03-4 UN: 3261 ADR: 8,II |