2-Amino-2-ethyl-1,3-propandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
B24509.22
B24509.36
B24509.22EA
38.9
EUR
B24509.22
B24509.36
2-Amino-2-ethyl-1,3-propandiol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Purity: 97%
CAS No.: 115-70-8
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.16
Flash Point:
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 119,16 g/mol Siedepunkt: 152…153 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 1,099 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004680 CAS-Nummer: 115-70-8 EINECS: 204-101-2 Merck Index: 14,439 |