Methyl-2,4-dihydroxybenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dihydroxybenzoesäuremethylester
B24757.14 B24757.22
B24757.14EA 35.4 EUR
B24757.14 B24757.22
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat ≥97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Purity: 97% CAS No.: 2150-47-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00002276
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002276
CAS-Nummer: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3