3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Xylol-4-sulfonsäurechlorid, 3,4-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, o-Xylol-4-sulfonylchlorid, 3,4-Dimethylbenzolsulfochlorid, 3,4-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid
B24806.06 B24806.14
B24806.06EA 59.8 EUR
B24806.06 B24806.14
3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2905-30-8 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Odour: Acrid UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00625742
Formel: C₈H₉ClO₂S
Molecular Weight: 204.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00625742
CAS-Nummer: 2905-30-8
EINECS: 210-337-7
UN: 3261
ADR: 8 II