4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2-chlorbenzolsulfochlorid
B24913.06
B24913.14
B24913.22
B24913.06EA
59.4
EUR
B24913.06
B24913.14
B24913.22
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid 96%
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Formel:
C₆H₃BrCl₂O₂S Molecular Weight: 289,96 g/mol Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094630 CAS-Nummer: 351003-52-6 UN: 3261 ADR: 8,II |