5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
B24985.06
B24985.14
B24985.06EA
153
EUR
B24985.06
B24985.14
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin ≥98%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 5413-85-4
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Odour: Irritating
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 126885
MDL No.: MFCD00006108
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163,99 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 143…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006108 CAS-Nummer: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |