Trimethylsulfoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylsulphoniumbromide
B25098.14 B25098.22 B25098.36
B25098.14EA 60.8 EUR
B25098.14 B25098.22 B25098.36
Trimethylsulfoniumbromid ≥98%
Trimethylsulphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 3084-53-5 Molecular Formula: (CH3)3SBr Formula Weight: 157.07 Melting Point: 203° subl. MDL No.: MFCD00051367
Formel: C₃H₉BrS
Molecular Weight: 157,07 g/mol
Schmelzpunkt: 203 °C (Subl.)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051367
CAS-Nummer: 3084-53-5