α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-3-nitro-p-toluylsäure, 4-(Brommethyl)-3-nitrobenzoesäure
B25255.03 B25255.06 B25255.14
B25255.03EA 33.1 EUR
B25255.03 B25255.06 B25255.14
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure ≥97%
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure
Purity: 97% CAS No.: 55715-03-2 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 128-133° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00216575
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,04 g/mol
Schmelzpunkt: 128…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216575
CAS-Nummer: 55715-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III