4-Brom-m-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B25377.03
B25377.06
B25377.14
B25377.03EA
29.8
EUR
B25377.03
B25377.06
B25377.14
4-Brom-m-toluonitril ≥98%
4-Brom-m-toluonitril
Purity: 98%
CAS No.: 41963-20-6
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 52-54°
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 2354972
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031538
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196.05 g/mol Siedepunkt: 129…130 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 52…54 °C Flammpunkt: 96 °C (205 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031538 CAS-Nummer: 41963-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |