3,5-Dibrombenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25495.06 B25495.14
B25495.06EA 96 EUR
B25495.06 B25495.14
3,5-Dibrombenzaldehyd ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 56990-02-4 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 89-93° Beilstein Reference: 2573432
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156887
CAS-Nummer: 56990-02-4